Merck
P7207
Sigma-Aldrich
1,5-ペンタメチレンテトラゾール
98%
別名:
ペンチレンテトラゾール, α,β-シクロペンタメチレンテトラゾール, 1,5-ペンタメチレンテトラゾール, 6,7,8,9-テトラヒドロ-5H-テトラゾロ[1,5-a]アゼピン, メトラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N4
CAS番号:
分子量:
138.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCc2nnnn2CC1
InChI
1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
InChI Key
CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P7207-5G:
P7207-100G:
P7207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Idan Elbaz et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(4), 1220-1234 (2014-12-04)
Neuronal-activity-regulated pentraxin (NARP/NPTX2/NP2) is a secreted synaptic protein that regulates the trafficking of glutamate receptors and mediates learning, memory, and drug addiction. The role of NPTX2 in regulating structural synaptic plasticity and behavior in a developing vertebrate is indefinite. We
Jenifer A Bradley et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 163(1), 240-253 (2018-02-13)
Drug-induced seizure liabilities produce significant compound attrition during drug discovery. Currently available in vitro cytotoxicity assays cannot predict all toxicity mechanisms due to the failure of these assays to predict sublethal target-specific electrophysiological liabilities. Identification of seizurogenic and other electrophysiological