Merck
P6395
Sigma-Aldrich
リンタングステン酸ナトリウム 十八水和物
別名:
12WO3·H3PO4·x H2O, タングストリン酸 ナトリウム塩 十八水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
∼ 2Na2O·P2O5·12WO3·18H2O
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-]P([O-])([O-])=O
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6395-25G:
P6395-EW:
P6395-250G:
P6395-VAR:
P6395-BULK:
P6395-500G:
P6395-10G:
P6395-100G:
P6395-H:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Azua-Bustos et al.
Scientific reports, 8(1), 16706-16706 (2018-11-14)
The hyperarid core of the Atacama Desert, the driest and oldest desert on Earth, has experienced a number of highly unusual rain events over the past three years, resulting in the formation of previously unrecorded hypersaline lagoons, which have lasted
Victoria DeJarnatt et al.
Journal of histotechnology, 44(1), 37-45 (2020-11-12)
Neutral-buffered formalin (NBF) has been used as the primary fixative in anatomic pathology laboratories for decades. Although it yields excellent morphologic and staining results, NBF poses significant health hazards requiring tissue to be grossed under a grossing/chemical fume hood. Glyoxal