アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
72-75 °C (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1CS1
InChI
1S/C3H6S/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
MBNVSWHUJDDZRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
P53209-5G:
P53209-BULK:
P53209-25G:
P53209-VAR:
試験成績書(COA)