Merck
P43009
Sigma-Aldrich
ピコリン酸 N-オキシド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO3
CAS番号:
分子量:
139.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
162 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc[n+]1[O-]
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6(9)5-3-1-2-4-7(5)10/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
FHYMLBVGNFVFBT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P43009-5G:
P43009-25G:
P43009-100G:
P43009-BULK:
P43009-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)