Merck
P26783
Sigma-Aldrich
3-フェニル-5-イソオキサゾロン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,290
¥9,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,290
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
155-158 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CC(=NO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-6-8(10-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
IHKNLPPRTQQACK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P26783-25G:
P26783-VAR:
P26783-1KG:
P26783-BULK:
P26783-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)