Merck
P199
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-butanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥26,640
¥26,640
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥26,640
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N · HCl
CAS番号:
分子量:
185.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,640
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
mp
143-144 °C
SMILES記法
Cl.CCC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,11H2,1H3;1H
InChI Key
RHTQCQVKUHGGAP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P199-5MG:
P199-BULK:
P199-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)