Merck
OTV000982
Sigma-Aldrich
2-(2-(Pyridin-3-yl)thiazol-4-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥62,400
¥62,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥62,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O2S
CAS番号:
分子量:
220.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥62,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O)CC1=CSC(C2=CC=CN=C2)=N1
InChI
1S/C10H8N2O2S/c13-9(14)4-8-6-15-10(12-8)7-2-1-3-11-5-7/h1-3,5-6H,4H2,(H,13,14)
InChI Key
ZKEORNUIZYBTGA-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
OTV000982-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)