Merck
OTV000398
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-Et-4-(2-oxo-2-(piperidin-1-yl)ethyl)-2H-benzo[b]-1,4-oxazin-3(4H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23N3O3
分子量:
317.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C1N(CC(N2CCCCC2)=O)C3=CC(N)=CC=C3OC1CC
InChI
1S/C17H23N3O3/c1-2-14-17(22)20(11-16(21)19-8-4-3-5-9-19)13-10-12(18)6-7-15(13)23-14/h6-7,10,14H,2-5,8-9,11,18H2,1H3
InChI Key
GHARVMXMZMFFST-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
OTV000398-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)