Merck
677426
Sigma-Aldrich
鉄-ニッケル合金
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Fe/Ni (0.55:0.45)
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
nanopowder
組成
Fe, 55%
Ni, 45%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
表面積
>14.4 m2/g
粒径
<100 nm (BET)
関連するカテゴリー
法的情報
Engi-Mat Co.の製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
677426-5G:4548173923277
677426-VAR:
677426-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
L Dubrovinsky et al.
Physical review letters, 86(21), 4851-4854 (2001-06-01)
We have measured the pressure-volume (P-V) relations for cubic iron-nickel alloys for three different compositions: Fe 0.64Ni (0.36), Fe 0.55Ni (0.45), and Fe 0.20Ni (0.80). It is observed that for a certain pressure range the bulk modulus does not change
The Electronic and Magnetic Structure of bcc Iron-Nickel Alloy
M. E. Elzain, A.A. Yousif, A.D. Al Rawas, A.M. Gismelseed
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 11, 1545-1556 (1999)
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Hui Mao教授は、これまでとは異なるコントラスト増強メカニズムを提供する超常磁性酸化鉄ナノ粒子(INOP)のさまざまな使用法を研究しています。
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
すべて表示