安全性情報
OCNIAK30
Sigma-Aldrich
SMCC Conjugation Kit for Iron Oxide (II, III) Nanoparticles
30 nm, amine functionalized, 5 mg/mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥59,400
¥59,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥59,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥59,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanoparticles
濃度
5 mg/mL
粒径
30 nm
官能基
amine
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Iron oxide nanoparticles are magnetic single crystals and can be used as magnetic resonance imaging contrast reagents for in-vivo imaging , drug delivery vehicle, hyperthermia genertor for therapy, adjuvant for vaccine, and magnetic sensing probe for in-vitro diagnostics. These amine terminated iron oxide nanocrystals of various diameters (10 nm-30 nm) are now available in an easy-to-use kit format to enable researchers to conjugate proteins/ligands of their own choice to these iron oxide nanoparticles. The kit is used to specifically conjugate iron oxide nanoparticles and thiol containing ligands with low non-specific binding. It contains sufficient reagents & components for performing 5 conjugation reactions using 1 mg iron oxide nanoparticles per reaction. The iron oxide nanoparticles are activated using SMCC (succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl) cyclohexane-1-carboxylate) followed by conjugation to thiol groups that are present on the target protein/ligands such as bovine serum albumin, streptavidin and immunoglobulin.
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)