安全性情報
900367
Sigma-Aldrich
金ナノロッド
25 nm diameter, λmax, 650 nm, dispersion in H2O, citrate capped
別名:
Au Nanorods
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥70,200
¥70,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥70,200
About This Item
UNSPSCコード:
12141717
NACRES:
NA.23
¥70,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
濃度
50 μg/mL in H2O
L
69-73 nm
直径
25 nm
pH
7
λmax
650 nm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Longitudinal peak = 650 nm ± 20 nm
  • Longitudinal absorbance OD = 1
  • Transverse peak= 520 nm ± 5 nm
  • Transverse absorbance OD = 0.5
  • Citrate capped
アプリケーション
Owing to the excellent optical properties arising from the surface plasmon resonance, the gold nanorods find applications in biomedical imaging, drug delivery and photothermal treatment.[1][2] The citrate capped nanorods are non-cytotoxic compared to the CTAB capped nanorods and are well suited for the biomedical applications.
注意
Do not freeze
法的情報
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
900367-BULK:
900367-VAR:
900367-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Application of Gold Nanorods for Photothermal Therapy in Ex Vivo Human Oesophagogastric Adenocarcinoma.
Singh M, et al.
Journal of Biomedical Nanotechnology, 12(3), 481-481 (2016)
Prit Manish Lakhani et al.
Nanotechnology, 26(43), 432001-432001 (2015-10-09)
Photothermal therapy, also referred to as optical hyperthermia or photothermal ablation, is an emerging strategy for treating solid tumours. Colloidal gold converts the absorbed light into localized heat via a non-radiative mechanism, surface plasmon resonance, which ablates the solid tumours.
質問
  1. hello, we are interested in these gold nanorods but before consumption we need to know what is the thickness of the citrate cap?
    1 回答
    1. The citrate capping agent is less than 0.6 nm.