安全性情報
NCXAGPD50
Sigma-Aldrich
Silver Nanospheres
50 nm, NanoXact, Dried, PVP 40 kDa (Polymer), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥17,900
5 MG
¥67,200
10 MG
¥112,000
¥17,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥17,900
5 MG
¥67,200
10 MG
¥112,000
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥17,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanospheres
powder
包装
pkg of SKU size by silver mass
粒径
50 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Owing to their plasmonic properties nanoparticles of gold and silver find broad range of applications extending from diagnostics to molecular detection, photothermal and microwave-based therapies, and nanotoxicology. Colloidal silver nanoparticles also find applications in electronics and photovoltaics, and surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) whereas the colloidal gold nanoparticles find applications in lateral flow assays (immunochromatographic assays) and as TEM labels and size standards.
Our NanoXact materials are precisely engineered, unagglomerated silver nanospheres with a narrow size distributions (CVs <15% for 30-200 nm sizes, <20% for 20 nm, and <25% for 5 and 10 nm sizes). These nanospheres contain PVP (40 kD polyvinylpyrrolidone) as excipient. The PVP enhances stability and dispersibility of NanpXact silver nanospheres. These are redispersible in a variety of polar solvents such as water, alcohols, DMF, and DMSO. They show medium dispersibility in chloroform, and low dispersibility in dichloromethane.
保管および安定性
DO NOT FREEZE. Store at 2-25C in a dry place. Nanomaterials can be sensitive to high and low pH conditions and high salt concentrations. Use caution when changing environmental conditions as particles may aggregate.
法的情報
Product of nanoComposix, Inc.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NCXAGPD50-5MG:
NCXAGPD50-10MG:
NCXAGPD50-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Dr. David Medina Cruzらが、血糖値のより精密な測定と監視を可能にする、貴金属系二元金属ナノ粒子(BMNP:bimetallic nanoparticle)の進展について紹介します。Ag-Au、Ag-Pt、Ag-Pd、Au-Ptなどの酵素フリーの銀および金ナノ粒子の利用と、その構造がバイオセンサ検出にどう役立つかを中心に解説します。
質問
  1. Does this material contain any organic substance on the surface of silver nanoparticles? Please explain.
    1 回答
    1. The particle surface comprises polyvinylpyrrolidone with a molecular weight of 40 kDa. The polyvinylpyrrolidone concentration is 90% of the particles by mass, and the silver concentration is 10% by mass.