アプリケーション
Our silica shelled silver nanospheres possess robust surface and exhibit high stability in variety of solvents. The silica shell offers a versatile surface for attaching functional groups or creating hydrophobic & hydrophilic surfaces. The presence of silica shell on the surface of silver nanospheres also allows their easier deposition onto substrates and incorporation into different solvents, resins, and curable materials while protecting them from aggregation and preserving their optical properties.
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NCXAGSH50-1ML:4548173355566
NCXAGSH50-10ML:4548173355559
NCXAGSH50-5ML:4548173355573
試験成績書(COA)
資料
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Dr. David Medina Cruzらが、血糖値のより精密な測定と監視を可能にする、貴金属系二元金属ナノ粒子(BMNP:bimetallic nanoparticle)の進展について紹介します。Ag-Au、Ag-Pt、Ag-Pd、Au-Ptなどの酵素フリーの銀および金ナノ粒子の利用と、その構造がバイオセンサ検出にどう役立つかを中心に解説します。