Merck
807257
Sigma-Aldrich
銀ナノ粒子
50 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, lipoic acid functionalized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141740
NACRES:
NA.23
形状
nanospheres
品質水準
濃度
1 mg/mL in water
平均部品サイズ
50 nm
λmax
430 nm
官能基
lipoic acid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
銀ナノ材料は、現在、様々な生物学的用途に活用されている独特な物理的、化学的および光学的特性を備えています。さらに、銀ナノ粒子は、銀ナノ粒子のサイズと形状の関数である光学的な色を有します。銀ナノ粒子の、特定波長の入射光に対する強力なカップリングを利用して、高輝度レポーター分子、“”高効率の熱吸収体、および局所電磁界の強度を増幅できるナノスケールの「アンテナ」を開発できます。
調製ノート
使用前によく振ってください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807257-BULK:
807257-1ML:
807257-VAR:
試験成績書(COA)