グレード
technical grade
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
84-84.5 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
InChI Key
SATICYYAWWYRAM-VNKDHWASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
180548-BULK:
180548-VAR:
180548-1G:
180548-5G:
試験成績書(COA)