Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MP84751010
Sigma-Aldrich
MakroPor, silicon membrane
thickness 475 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥98,000
¥98,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥98,000
About This Item
化学式:
Si
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥98,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
silicon membrane
詳細
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
包装
pkg of 10 pieces
サイズ
10 mm × 10 mm
厚さ
475 μm
ポアサイズ
12 μm (interpore distance)
8 μm pore diameter
適合性
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Macro porous silicon is useful for applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores. Our macro porous silicon membranes are manufactured from single crystal n-doped silicon wafers and possess pore diameter between 1 to 8 μm. The standard deviation of pore diameter and interpore distance for these porous silicon membrane materials is less than 5 %. These macro porous silicon finds applications in filtration, as platforms for multi-functional flow-through sensors, as fuels cells electrodes or micro reactors etc. They can also be used as templates for the fabrication of micro scale composites, such as tubes or wires by electrochemical deposition or by using polymer melts. We suggest using vacuum tweezers on the front side or polymer tweezers on the side faces.
法的情報
Product of SmartMembranes-GmbH
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MP84751010-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)