安全性情報
NCXAUAH50
Sigma-Aldrich
Gold Nanospheres
Silica-Shelled, 50 nm, NanoXact, 1 mg/mL in ethanol, Aminated / Cationic Silica
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
nanospheres
濃度
1 mg/mL in ethanol
粒径
50 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Owing to their plasmonic properties nanoparticles of gold and silver find broad range of applications extending from diagnostics to molecular detection, photothermal and microwave-based therapies, and nanotoxicology. Colloidal silver nanoparticles also find applications in antimicrobial coatings, electronics and photovoltaics, and surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) whereas the colloidal gold nanoparticles find applications in lateral flow assays (immunochromatographic assays) and as TEM labels and size standards.
Our silica shelled gold nanoparticles possess robust surface and exhibit high stability in variety of solvents. The silica shell offers a versatile surface for attaching functional groups or creating hydrophobic & hydrophilic surfaces. The presence of silica shell on the surface of gold nanoparticles also allows their easier deposition onto substrates and incorporation into different solvents, resins, and curable materials while protecting them from aggregation and preserving their optical properties.
保管および安定性
DO NOT FREEZE. Store at 2-8C when not in use to maximize shelf life. Nanomaterials can be sensitive to high and low pH conditions and high salt concentrations. Use caution when changing environmental conditions as particles may aggregate.
法的情報
Product of nanoComposix, Inc.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NCXAUAH50-5ML:
NCXAUAH50-10ML:
NCXAUAH50-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
マレイミド基で修飾されたシリカ被覆金ナノ粒子表面へのグリコシル化抗体の指向性コンジュゲーションについてご紹介します。
抗体に含まれるフリーのアミノ基と金ナノ粒子表面上のカルボン酸とのアミド結合によって抗体を共有結合させる方法について解説しました。