Merck
AFM-75009-12
Sigma-Aldrich
12 mm Disc Gripper for AFM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥3,700
¥3,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥3,700
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
¥3,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Unique gripper that easily pick up 12 mm diamter AFM/STM discs from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)