スキップする
E45708
1-エチルピペリジン
99%
別名:
N-エチルピペリジン, NSC 2090
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mL
カートの在庫状況を確認する
¥6,680
500 mL
カートの在庫状況を確認する
¥20,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H15N
CAS番号:
分子量:
113.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-161-6
Beilstein/REAXYS Number:
102643
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
¥6,680
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Application
以下の用途に用いる反応剤です。
多重保護カノサミンの合成
ペプチド合成での選択的アシル化[1]
以下の用途に用いる試薬です。
β-ラクタム系抗生物質の合成に用いる立体選択的アルドール縮合反応
アルドールのジアステレオ選択的合成
交差Claisenエステル縮合
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)