Merck
M67400
Sigma-Aldrich
4-メチル-1-ペンテン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1731096
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
4.45 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
572 °F
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
53-54 °C (lit.)
密度
0.665 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CC=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F
引火点(℃)
-31 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M67400-25G:
M67400-BULK:
M67400-10G:
M67400-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Esther Marco et al.
Journal of chromatography. A, 1410, 51-59 (2015-08-06)
A method for the rapid analysis of volatile organic compounds (VOCs) in smoke from tobacco and electronic cigarettes and in exhaled breath of users of these smoking systems has been developed. Both disposable and rechargeable e-cigarettes were considered. Smoke or