Merck
67500
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-hexene
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
98.19
Beilstein:
1732620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.401
bp
86-88 °C (lit.)
密度
0.705 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-6-7(3)5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI Key
SUWJESCICIOQHO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
67500-BULK:
67500-25ML:
67500-5ML:
67500-VAR:
試験成績書(COA)