Merck
M5387
Sigma-Aldrich
p-Methoxybenzyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) thiocarbonate
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2O3S
CAS番号:
分子量:
304.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(COC(=O)Sc2nc(C)cc(C)n2)cc1
InChI
1S/C15H16N2O3S/c1-10-8-11(2)17-14(16-10)21-15(18)20-9-12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI Key
DDIJXDDZBQMPDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M5387-VAR:
M5387-5G:
M5387-1G:
M5387-BULK:
M5387-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)