Merck
434086
Sigma-Aldrich
3-メトキシ-5-ニトロサリチルアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,400
¥16,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,400
About This Item
化学式:
CH3OC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
197.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
mp
141-143 °C (lit.)
官能基
aldehyde
nitro
SMILES記法
COc1cc(cc(C=O)c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-6(9(12)13)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI Key
HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Methoxy-5-nitrosalicylaldehyde may be used for the following syntheses:
  • zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor[1]
  • (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate[2]
  • ethyl 4-(8-methoxy-3′,3′-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indoline]-1′-yl)butanoate[3]
  • 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
434086-5G:
434086-BULK:
434086-VAR:
434086-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A photoswitchable Zn (II) selective spiropyran-based sensor.
Natali M, et al.
Tetrahedron, 66(38), 7612-7617 (2010)
The balance between closed and open forms of spiropyrans in the solid state.
Aakeroy CB, et al.
CrystEngComm, 12(4), 1027-1033 (2010)
You-Yue Han et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 5), o1085-o1086 (2010-01-01)
The asymmetric unit of the title compound, C(15)H(13)N(3)O(7)·2H(2)O, consists of a hydrazone mol-ecule and two solvent water mol-ecules. The mol-ecule adopts an E configuration with respect to the C=N bond. It is relatively planar, with a dihedral angle between the
Spiropyran-based reversible, light-modulated sensing with reduced photofatigue.
Radu A, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 109-115 (2009)