Merck
M11006
Sigma-Aldrich
3-メトキシベンジルアルコール
98%
別名:
m-アニシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,500
¥7,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,500
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
2042063
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.540 (lit.)
bp
250 °C/723 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI Key
IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M11006-5G:
M11006-25G:
M11006-BULK:
M11006-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elyse A Baroncini et al.
International journal of biological macromolecules, 113, 1041-1051 (2018-03-06)
Growing environmental and economic concerns as well as the uncertainty that accompanies finite petrochemical resources contributes to the increase in research and development of bio-based, renewable polymers. Concurrently, industrial and consumer demand for smaller, safer, and more flexible technologies motivates