Merck
M0875
Sigma-Aldrich
DL-リンゴ酸
≥98% (capillary GC)
別名:
(±)-2-ヒドロキシコハク酸, DL-ヒドロキシブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.09
Beilstein:
1723539
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98% (capillary GC)
蒸気密度
4.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (capillary GC)
自己発火温度
644 °F
mp
131-133 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DL-Malic acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Hydroxy esters via esterification with alcohols.
  • Biodegradable polymers via thermal condensation with citric acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
397.4 °F
引火点(℃)
203 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0875-100G:
M0875-1KG:
M0875-500G:
M0875-50KG:
M0875-VAR:
M0875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
リンゴ酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374601
リンゴ酸
D-リンゴ酸 analytical standard
Supelco
46940-U
D-リンゴ酸
コハク酸 BioXtra, BioRenewable, &#8805;99.0%
Sigma-Aldrich
S3674
コハク酸
CHES BioXtra, &#8805;99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
C8210
CHES
Phosphorus ylide based functionalizations of tetronic and tetramic acids
Schobert R, et al.
Synthesis, 2006, 3902-3914 (2006)
Development of green/biodegradable polymers for water scaling applications
Popuri S, et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 95, 225-231 (2014)
G Anneroth et al.
Scandinavian journal of dental research, 88(3), 214-218 (1980-06-01)
Two saliva stimulating drugs, solutions of Hybrin and malic acid were in an in vitro study found to have a heavy demineralizing effect on the root surface of the dental hard tissue. Consequently the drugs cannot be recommended to patients
Frédéric Bigey et al.
Current biology : CB, 31(4), 722-732 (2020-12-11)
Production of leavened bread dates to the second millennium BCE. Since then, the art of bread making has developed, yet the evolution of bread-associated microbial species remains largely unknown. Nowadays, leavened bread is made either by using a pure commercial
Hugo Oliveira et al.
PloS one, 9(10), e108376-e108376 (2014-10-08)
Resistance rates are increasing among several problematic Gram-negative pathogens, a fact that has encouraged the development of new antimicrobial agents. This paper characterizes a Salmonella phage endolysin (Lys68) and demonstrates its potential antimicrobial effectiveness when combined with organic acids towards