LR40000HH
LR40000-HH
1 of 10
Sigma-Aldrich
L040050
Cap A
L040150
NIST182
Lithium ore (petalite)
L040030
L050150
Cap B2
233757
1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
SAFC
1.25195
Cellvento® 4HEK Powder
L050050
Cap B1
MABF406
Anti-CD279 (PD-1) Antibody (mouse), PE, clone J43.1
Z225339
Aldrich® SAFE-PURGE™ バルブ
for DNA synthesis
200
Proligo Reagents
liquid
pkg of 1 × 2.5 L (LR40250-01)
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Danger
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
3 - Flammable liquids
WGK 3
35.6 °F - closed cup
2.0 °C - closed cup
劇物
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
LR40250-01: LR40000-C: LR40006-C02-01: L040150-2.5L:4548173355863
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。