Merck
L040150
Sigma-Aldrich
Cap A
別名:
Cap A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
形状
liquid
保管条件
dry at room temperature
テクニック
DNA synthesis: suitable
不純物
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
clear
適合性
conforms to structure (GC, Formulation)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap 1 solution consists of n-methylimidazole, lutidine, and acetonitrile (ACN).
アプリケーション
Cap 1 is suitable for use after the phosphoramidite reaction/coupling step.
生物化学的/生理学的作用
Cap 1 solution aborts chains bearing unreacted 5′hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
調製ノート
Acetonitrile / Lutidine / N-Methylimidazole 8/1/1 (v/v/v)
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LR40250-01:
LR40000-C:
LR40006-C02-01:
L040150-2.5L:4548173355863