Merck
L512729
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10F3NO
分子量:
205.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
SMILES記法
COC1=CC=C(NCC(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C9H10F3NO/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)13-6-9(10,11)12/h2-5,13H,6H2,1H3
InChI Key
JHQJGUVEMQTBRL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L512729-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)