表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
0.25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥19,100 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥70,500 |
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
pore size
500 Å
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
General description
Amino-ON CPGは、共有結合した第1級アミノ基をオリゴヌクレオチドの3′末端に導入するために使用されます。保護されたヘキシルアミノ基を含みます。遊離アミンは、アルカリ条件下で遊離し、担体上のオリゴヌクレオチドの切断と脱保護のために使用されますが、ヘキシルアミノ基はオリゴヌクレオチドに結合したままです。Amino-ON CPGはさらに、DMT保護基も含んでおり、これは最初の合成サイクルにおいて除去されます。オリゴヌクレオチドの合成は、ヌクレオシドを搭載したCPGと同じ方法で、合成の試薬を変更せずに実施されます。 Amino-ON CPGは、biotin、fluorescein、その他の修飾因子やレポーター基をオリゴヌクレオチドの3′末端に結合させたり、オリゴヌクレオチドを表面に付着させたりするために使用されます。ProligoのAmino-ON CPGは、温和条件下での切断・脱保護の高度機能、3′末端修飾の完全性の維持、そして高い合成収率を組み合わせています。′
Features and Benefits
- C6リンカーに結合した第1級アミノ基を導入します
- 標準的なphosphoramidite試薬や合成条件に完全に適合しています
- 以下と併用可能です:DNA、RNA;5′-オリゴヌクレオチド修飾( fluorescein、biotinなど);チオール化DNA オリゴヌクレオチドの合成
- dG(dmf)高速脱保護試薬と適合性あり;オリゴヌクレオチドは 担体から切断され、濃縮アンモニア中で55 °Cにおいて2時間で脱保護されます
- 均一孔径ガラス担体のすべての利点が得られます
- 標準的なヌクレオシドを搭載したCPGと同じ方法でのDMT保護
Legal Information
本製品およびその使用は米国特許番号第7,329,515号によって保護されています。
1 of 1
当該品目 | ||
|---|---|---|
| description pore size 500 Å, 30-40 μmol/g | description pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g | description pore size 500 Å, 30-40 μmol/g |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| pore size 500 Å | pore size 1000 Å | pore size 500 Å |
| type for DNA synthesis | type - | type - |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| λ conforms (UV/VIS Identity) | λ - | λ - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アミノ-ON CPG
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable