Merck
JKA8010
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K-Succinimidyl Succinate
Hexaglycerol core, average Mn 15000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)8
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
分子量
average Mn 15000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)