Merck
JKA10023
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, SH, tripentaerythritol core, thiol reactive
別名:
8arm-PEG-SH, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)8
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
8arm-PEG20K-SH, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8arm PEG Thiol. Crosslinks into hydrogels. Selective for thiol groups under mild reaction conditions. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.