Merck
JKA5239
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NH2
average MN 5,000, TFA Salt, cross-linking reagent click chemistry carboxyl reactive
別名:
N3-PEG-NH2, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥70,610
¥70,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥70,610
About This Item
化学式:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥70,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
N3-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Azide PEG Amine. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click PEG reagent for reaction with alkynes.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)