product name
8arm-PEG20K-Vinylsulfone, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
形状
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA10034-1G:
試験成績書(COA)
資料
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.