Merck
I26809
Sigma-Aldrich
Isopropyl sulfide
99%
別名:
Diisopropyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,270
100 G
¥29,140
¥8,270
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,270
100 G
¥29,140
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2S
CAS番号:
分子量:
118.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,270
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4379 (lit.)
bp
120 °C/763 mmHg (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)SC(C)C
InChI
1S/C6H14S/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
I26809-BULK:
I26809-VAR:
I26809-100G:
I26809-25G:
I26809-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Stanisław Popiel et al.
Analytica chimica acta, 837, 52-63 (2014-07-09)
Novel solid-phase microextraction (SPME) fibres containing methyl, ethyl, butyl acrylate and methacrylate were first prepared by a sol-gel technique and investigated for determination of selected organoarsenic compounds (lewisite, methyldichloroarsine, phenyldichloroarsine, diphenylchloroarsine and triphenylarsine) from water samples. The influence of sorption