Merck
B93989
Sigma-Aldrich
ジブチルジスルフィド
97%
別名:
ブチルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
178.36
Beilstein:
1735184
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
52 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCSSCCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B93989-100ML:
B93989-VAR:
B93989-25ML:
B93989-100G:
B93989-25G:
B93989-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Lóránd Kiss et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 160(2), 398-407 (2017-10-04)
Recent in vitro and in vivo studies highlight the strong potential of dimethyl trisulfide (DMTS) as an antidote for cyanide (CN) intoxication. Due to its high oxygen demand, the brain is one of the main target organs of CN. The
K M Abdo et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 3(2), 69-74 (1983-03-01)
n-Butyl mercaptan (nBM) is a breakdown product of S,S,S,-tri-n-butyl phosphorotrithioate (DEF) and S,S,S-tri-n-butyl phosphorotrithioite (merphos) in hens and in the environment. n-Butyl disulfide (nBD) is an oxidation product of nBM. A single 500 mg/kg dose of nBM and nBD was