certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. I0086000
traceable to USP 1336500
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
imidazole
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1180-500MG-PW:
PHR1180-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック