Merck
H48107
Sigma-Aldrich
5-ヒドロキシ-2-ニトロベンズアルデヒド
98%
別名:
2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,400
25 G
¥19,900
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,400
25 G
¥19,900
About This Item
化学式:
HOC6H3(NO2)CHO
CAS番号:
分子量:
167.12
Beilstein:
1910196
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
InChI Key
XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H48107-25G:
H48107-VAR:
H48107-BULK:
H48107-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1