Merck
156167
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-4-ニトロベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,950
10 G
¥38,000
¥3,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,950
10 G
¥38,000
About This Item
化学式:
HOC6H3(NO2)CHO
CAS番号:
分子量:
167.12
Beilstein:
2556882
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
127-131 °C (lit.)
官能基
aldehyde
nitro
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)7(10)3-5/h1-4,10H
InChI Key
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde is the aldehyde component in a study of an enantioselective thioester aldol reaction. This reaction has been catalyzed by copper(II) triflate in the presence of a chiral bisoxazoline ligand.[1] The product has been used as a chromophoric substrate for probing the catalytic mechanism of horse liver alcohol dehydrogenase.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
156167-10G:
156167-1G:
156167-BULK:
156167-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Derek Magdziak et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(20), 7284-7285 (2005-05-19)
This communication reports highly enantioselective and diastereoselective methyl malonic acid half thioester (MeMAHT) aldol reactions that are compatible with protic functional groups and enolizable aldehydes, affording syn S-phenyl thiopropionates.
A K MacGibbon et al.
Biochemistry, 26(11), 3058-3067 (1987-06-02)
The compounds 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde and 3-hydroxy-4-nitrobenzyl alcohol are introduced as new chromophoric substrates for probing the catalytic mechanism of horse liver alcohol dehydrogenase (LADH). Ionization of the phenolic hydroxyl group shifts the spectrum of the aldehyde from 360 to 433 nm
Christiane Menzfeld et al.
Glia, 63(6), 1083-1099 (2015-03-04)
The putative protein tyrosine kinase (PTK) inhibitor tyrphostin AG126 has proven beneficial in various models of inflammatory disease. Yet molecular targets and cellular mechanisms remained enigmatic. We demonstrate here that AG126 treatment has beneficial effects in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)