Merck
H41803
Sigma-Aldrich
N-(ヒドロキシメチル)フタルイミド
97%
別名:
フタルイミドメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥21,400
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥21,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO3
CAS番号:
分子量:
177.16
Beilstein:
140946
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
147-149 °C (lit.)
SMILES記法
OCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
InChI Key
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
For amidomethylation of aromatics in triflic acid.[1]
包装
有機溶媒中で無水ホルムアルデヒドをin situ生成するための安全な試薬です[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H41803-25G:
H41803-100G:
H41803-VAR:
H41803-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 1077-1077 (1993)
Organic Letters (2007)
[Effect of hydroxymethylphthalimide on embryogenesis in white rats].
Iu S Kagan et al.
Gigiena i sanitariia, (10)(10), 64-66 (1983-10-01)
M N Khan
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 7(6), 685-691 (1989-01-01)
The conversion of N-(hydroxymethyl)phthalimide (NHPH) to phthalimide could not be detected within 300 s at pH 9.0, whereas in 0.18 M NaOH complete conversion of NHPH to phthalimide was observed within 50 s. In the presence of 0.2-0.4 M 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
Xiang-Bao Meng et al.
Carbohydrate research, 342(9), 1169-1174 (2007-04-05)
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal, 3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal and 3,6,2',3',4'6'-hexa-O-acetyl-D-lactal were reacted with N-hydroxymethylphthalimide and boron trifluoride etherate to produce the corresponding phthalimidomethyl unsaturated glycosides via Ferrier rearrangement. When the galactal derivative was used, a non-Ferrier rearrangement product was also isolated as a minor product under