Merck
H38608
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-5-メチルベンゾフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(CH3)COC6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
83-85 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(O)c(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-7-8-13(15)12(9-10)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,1H3
InChI Key
OQERFUGURPLBQH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H38608-1G:
H38608-BULK:
H38608-5G:
H38608-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)