安全性情報
GF92564916
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
別名:
B 626010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥77,970
¥77,970
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥77,970
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥77,970
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 925-649-16
重量
100 g
部分最大サイズ
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
GF92564916-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is this product safe to ingest in very small quantities?
    1 回答
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.