Merck
GF70614682
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
別名:
B 626010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 706-146-82
重量
200 g
部分最大サイズ
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
GF70614682-1EA:
試験成績書(COA)