安全性情報
GF02863841
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 100g
別名:
FE226010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,700
¥37,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥37,700
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥37,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 028-638-41
重量
100 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体
Jan Code
GF02863841-1EA:4548173925356
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)