Merck
GF42379274
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 50 g
別名:
B 626300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 423-792-74
重量
50 g
公称顆粒サイズ
5 mm