Merck
GF89090343
窒化ホウ素
tube, outside diameter 6.4 mm, length 100 mm, wall thickness 2.35 mm
別名:
B 607100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥108,700
¥108,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥108,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥108,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 890-903-43
L
100 mm
外径
6.4 mm
壁厚
2.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)