安全性情報
GF82111463
窒化ホウ素
tube, outside diameter 16 mm, length 50 mm, wall thickness 2.5 mm
別名:
B 607120
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥67,530
¥67,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥67,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥67,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 821-114-63
L
50 mm
外径
16 mm
壁厚
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
GF82111463-2EA:
GF82111463-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)