安全性情報
GF29548794
窒化ホウ素
powder, max. particle size 10 micron, weight 200 g, purity 99.5%
別名:
B 516011
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥113,200
¥113,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥113,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥113,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 295-487-94
重量
200 g
部分最大サイズ
10 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF29548794-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)