Merck
GF87410819
フッ化リチウム
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.995%
別名:
LI516101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.995%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 874-108-19
重量
10 g
塊最大サイズ
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
GF87410819-1EA:
試験成績書(COA)