物質
copper substrate (current collector)
品質水準
グレード
battery grade
詳細
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
アッセイ
≥98% (active material characteristic)
組成
Active material loading 6.5 mg/cm2 ± 5%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
サイズ
10 μm , copper current collector
5 in. × 10 in.
60 μm , excluding current collector
粒径
15-20 μm (active material characteristic)
キャパシティ
≥370 mAh/g (Nominal Discharge)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
アプリケーション
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
934690-BULK:
934690-1EA:
934690-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ