安全性情報
GF82165923
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 50 g, purity 99.5+%
別名:
AL646010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥106,000
¥106,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥106,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥106,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 821-659-23
重量
50 g
平均粒径
1.4 μm (FSSR)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
GF82165923-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)